SPR0LS001
Módulo de purificación SmartPak®
For use with RiOs™ 3/5 Water Purification System
Sinónimos:
Módulo de purificación LT SmartPak® RO 5
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Productos recomendados
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
SmartPak®
compatibility
for use with RiOs™
General description
Este cartucho de repuesto se utiliza para pretratar el agua eliminando eficazmente los contaminantes del agua de alimentación.
Application
El exclusivo cartucho de RO SmartPak® (con membrana de RO integrada) permite una sustitución fácil y rápida.
Legal Information
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class