Key Documents
SCM023
Sigma-Aldrich
Medio de expansión mesenquimatoso-LS humano
About This Item
UNSPSC Code:
41106200
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.76
type
for cell culture
Quality Level
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
El medio de expansión mesenquimatoso humano-LS proporciona un entorno de cultivo celular con poco suero (2%) para las células madre mesenquimatosas humanas, como las derivadas de tejidos adiposos y de médula ósea humanos y células ES/IPS. Se ha demostrado que esta formulación baja en suero permite el crecimiento de las células a velocidades que igualan o superan las correspondientes de los medios comercializados que contienen suero, a la vez que mantienen una excelente morfología celular.
El medio de expansión mesenquimatoso humano-LS proporciona un entorno de cultivo celular con poco suero (2%) para las células madre mesenquimatosas humanas, como las derivadas de tejidos adiposos y de médula ósea humanos y células ES/IPS. Se ha demostrado que esta formulación baja en suero permite el crecimiento de las células a velocidades que igualan o superan las correspondientes de los medios comercializados que contienen suero, a la vez que mantienen una excelente morfología celular. El medio de expansión mesenquimatoso-LS humano es específico para las células humanas y no debe utilizarse para cultivar MSC de ratón o de rata. El medio está empaquetado en una envoltura retráctil protectora de los rayos UV especialmente diseñada para aumentar la estabilidad y que consta de un medidor de temperatura para mayor comodidad. El medio de expansión mesenquimatoso humano SL no contiene antimicrobianos ni rojo fenol, componentes que pueden causar estrés celular y efectos de enmascaramiento que podrían influir en los resultados experimentales.
Application
Formulado para el cultivo de células madre mesenquimatosas humanas.
Components
Medio basal mesenquimatoso humano -LS (SCMM-BM) Kit de enriquecimiento mesenquimatoso humano-LS (SCMM002-S)
Storage and Stability
El medio basal (SCMM-BM) debe conservarse a 2 - 8°C. El embalaje especial de protección UV protege el medio ENDOGRO® de daños causados por la luz; sin embargo, los usuarios deben tener cuidado de proteger el medio de la exposición prolongada a la luz. El kit de suplementos (SCMM002-S) debe conservarse a -20°C.
Legal Information
ENDOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials