Documentos clave
SCC255
Sigma-Aldrich
Línea celular de preadipocitos pardos de ratón WT-1
WT-1 mouse brown preadipocyte cell line is a useful model for studying adipogenesis and brown adipocyte biology.
Sinónimos:
Brown Preadipocyte Cells, Mouse Brown Preadipocytes, WT-1 Preadipocyte Cells
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
technique(s)
cell differentiation: suitable
General description
La obesidad es una epidemia de salud mundial en aumento que ha estimulado la investigación de nuevas vías para el tratamiento y el control de los trastornos metabólicos. La grasa parda, un tejido adiposo especializado que se caracteriza por un mayor gasto energético, ha surgido como un área de interés porque la manipulación de este tejido tiene potencial para proteger contra la obesidad inducida por la dieta al alterar el equilibrio entre la ingesta de energía y su consumo (1).
La línea celular de preadipocitos pardos inmortalizados WT-1 de ratón se deriva de preadipocitos pardos primarios. Los preadipocitos WT-1 pueden ser inducidos a diferenciarse en adipocitos pardos tras el tratamiento con factores de inducción y diferenciación. Las células WT-1 expresan el factor BMP7 que activa la diferenciación de la grasa parda y el marcador de la grasa parda, la proteína desacoplante-1 (UCP1), (3) y constituyen un modelo valioso para la investigación de la fisiología mitocondrial durante la adipogénesis. La línea celular WT-1 se ha utilizado para desarrollar ensayos 3D de tejido adiposo (4) y es adecuada para intentar dar respuesta a una amplia gama de preguntas en la investigación metabólica celular.
<bold>Fuente:</bold>
La línea celular WT-1 se estableció a partir de preadipocitos pardos primarios aislados de crías de ratón recién nacidas e inmortalizados con el antígeno T grande del virus simio 40 (SV40) (2).
Categoría de investigación:
Investigación de células madre
Cell Line Origin
Ratón, adipocitos
Packaging
&ge; 1X106 células/vial
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Other Notes
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para utilizar en investigación académica interna según los términos del «acuerdo de uso académico», tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
Este producto contiene organismos genéticamente modificados (OGM).
Dentro de la UE, los OGM están regulados por las Directivas 2001/18/CE y 2009/41/EC del Parlamento europeo y del consejo europeo y su implantación respectiva en los estados miembros. Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c