RCHFA4VP1
Protocolo de validación de RCS® High Flow Touch
A4 Format, Microbial Air Sampler Validation Guide
Sinónimos:
Protocolo de validación del muestreador de aire, Protocolo de validación del muestreador microbiano del aire
About This Item
UNSPSC Code:
41116500
eCl@ss:
25169090
NACRES:
NA.74
Productos recomendados
Quality Level
manufacturer/tradename
RCS®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch Microbial Air Samplers.
shipped in
ambient
General description
El protocolo de validación RCS® High Flow Touch es una guía lista para usar diseñada para calificar los muestreadores atmosféricos microbianos RCS® High Flow Touch antes de pasar a las pruebas habituales. Cubre la calificación de la instalación, la calificación operativa y la calificación del rendimiento. La supervisión del aire es un paso de control crucial establecido por los organismos reguladores para garantizar la calidad del producto dentro de las salas limpias.
El protocolo de validación en formato A4 garantiza el cumplimiento normativo de los muestreadores de aire y un rendimiento uniforme.
El protocolo de validación en formato A4 garantiza el cumplimiento normativo de los muestreadores de aire y un rendimiento uniforme.
Application
El protocolo de validación RCS® High Flow Touch se utiliza para validar los muestreadores atmosféricos microbianos RCS® High Flow Touch para un rendimiento uniforme y cumplimiento de la normativa.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany