Documentos clave
PDMA04700
Millipore
Placa PetriSlide
47mm dish preloaded with adsorbent pads for microbial application using membrane filtration.
About This Item
UNSPSC Code:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
material
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Quality Level
sterility
sterile
packaging
plate of 100
manufacturer/tradename
Petrislides
technique(s)
sterile filtration: suitable
diam.
47 mm
input
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
shipped in
ambient
General description
PetriSlide para análisis de contaminación incluye una cubierta transparente que permite el examen microscópico sin necesidad de retirarla. La base rectangular tiene esquinas redondeadas para el montaje en la platina del microscopio. PetriSlide con almohadilla absorbente es una unidad de plástico de un solo uso desechable que se utiliza en el cultivo de microorganismos capturados en un filtro de 47 mm mediante filtración a través de membrana.
Application
PetriSlide con almohadilla absorbente es una unidad de plástico de un solo uso desechable para el análisis microbiológico de cerveza, agua embotellada, sidra, bebidas isotónicas, vino, etc.