Documentos clave
PA38/111
Millipore
Válvula NovAseptic®, actuador de plástico neumático, normalmente cerrado, NC
About This Item
UNSPSC Code:
40141600
eCl@ss:
37051001
material
POM-C indicator
cover (Stainless Steel EN 1.4305/ASTM 303 and Plastic POM C)
Quality Level
product line
NovAseptic®
parameter
pressure range at -1--6 bar
temp. range at 0-70 °C
weight
2.2 kg (4.85 lb)
Application
El cuerpo de la válvula aplicada y el diafragma pueden tener diferentes límites de temperatura o presión de diseño. El componente más débil en el producto montado determina los límites máximos de temperatura y presión de diseño.
Other Notes
Actuador neumático
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany