NA51/25
Diafragma para válvula NOVASEPTIC®
PTFE
About This Item
Productos recomendados
material
EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer)
PTFE
Quality Level
feature
hydrophobic (Surface)
parameter
-40-170 °C temp. range (Continuous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
weight
0.18 kg (0.397 lb)
Application
El cuerpo de la válvula aplicada y el diafragma pueden tener diferentes límites de temperatura o presión de diseño. El componente más débil en el producto montado determina los límites máximos de temperatura y presión del diseño.
Packaging
El diafragma viene envasado en una caja cerrada.
Other Notes
Todos los diafragmas se fabrican con materiales que cumplen con la normativa de la FDA Artículo 177.2600 y se suministran con declaración. El diafragma satisface los ensayos biológicas de la USP para plásticos, clase VI.
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany