Key Documents
MAB1964
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina β4, clon 3E1
ascites fluid, clone 3E1, Chemicon®
Sinónimos:
CD104
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3E1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB4(3691)
General description
La integrina beta 4 es una glucoproteína que se asocia con la integrina a6 para formar el complejo a6/b4. La integrina alfa 6/beta 4 es un receptor de la laminina. Desempeña un papel estructural crucial en el hemidesmosoma de las células epiteliales. Defectos en el gen de la integrina beta 4 son una causa de epidermólisis ampollosa letal con atresia pilórica (EB PA); también conocida como epidermólisis ampollosa de la unión con atresia pilórica (PA-JEB) o aplasia cutánea congénita con atresia gastrointestinal. La EB-PA se caracteriza por fragilidad mucocutánea y atresia gastrointestinal, que suele afectar más al píloro. Además, los defectos en el gen de la integrina beta 4 son una causa de epidermólisis ampollosa benigna atrófica generalizada (GABEB). Esta forma no letal de epidermólisis ampollosa de la unión se caracteriza por la formación de ampollas en la piel durante toda la vida, asociada con anomalías del cabello y los dientes.
Specificity
Reacciona con la integrina beta4 humana. El antígeno está presente en las células epiteliales.
Application
Este anticuerpo anti-integrina β4, clon 3E1, está validado para utilizar en FC, IC, IH, IP para la detección de la integrina β4.
Tiñe la piel humana en inmunofluorescencia aproximadamente a 1:200; requiere fijación con acetona.
También adecuado para su uso en ensayos de inmunoprecipitación y citometría de flujo.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
UnPurified Líquido ascítico que no contiene conservantes.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Dominant-negative E-cadherin alters adhesion and reverses contact inhibition of growth in breast carcinoma cells
Vizirianakis, I. S. et al.
International journal of oncology, 21, 135-144 (2002)
Basement membrane diversity detected by monoclonal antibodies
Hessle, H. et al.
Differentiation, 26, 49-54 (1984)
Rachel M Levine et al.
Bioengineering & translational medicine, 1(2), 168-180 (2016-08-08)
The greatest obstacle to clinical application of cancer gene therapy is lack of effective delivery tools. Gene delivery vehicles must protect against degradation, avoid immunogenic effects and prevent off target delivery which can cause harmful side effects. PEGylated liposomes have
Endothelial cell migration and vascular endothelial growth factor expression are the result of loss of breast tissue polarity.
A Chen, I Cuevas, PA Kenny, H Miyake, K Mace, C Ghajar, A Boudreau, M Bissell, N Boudreau
Cancer Research null
Isolation, immortalization, and characterization of a human breast epithelial cell line with stem cell properties.
Gudjonsson, T; Villadsen, R; Nielsen, HL; R?nnov-Jessen, L; Bissell, MJ; Petersen, OW
Genes & Development null