Documentos clave
KR05A05TT1
Millipore
Opticap® XL5 Polygard® CR
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Sinónimos:
Opticap XL5 Polygard-CR 5.0 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
material
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
L
21.6 cm (8.5 in.)
cartridge nominal length
5 in. (12.5 cm)
diam.
10.7 cm (4.2 in.)
inlet connection diam.
1.5 in.
inlet to outlet W
21.6 cm (8.5 in.)
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤30 mg/capsule
matrix
Polygard®-CR
pore size
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
input
sample type liquid
fitting
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
General description
Los productos Polygard CR® son filtros nominales diseñados para aplicaciones de eliminación de partículas en líquidos y gases. La estructura de profundidad de densidad graduada de las membranas de filtración Polygard® CR proporciona la máxima capacidad de filtración, y la estructura toda de polipropileno ofrece bajos niveles de extraíbles y una amplia compatibilidad química.
El KR05A05TT1 Opticap® XL5Polygard® CR tiene un tamaño de poro de 5,0 μm. Esta cápsula de filtración de una sola capa tiene una conexión de entrada/salida en espiga de 1,5 pulg. de diámetro.
Las cápsulas de filtración Opticap XL eliminan el tiempo y los gastos asociados con el montaje, la limpieza y la validación de las carcasas de acero inoxidable. El diseño patentado de la cápsula permite una resistencia sin igual a la tensión térmica e hidráulica, lo que se traduce en fiabilidad, una gran confianza en el proceso de esterilidad y una limpieza mejorada. El exclusivo diseño de la cápsula con membranas Polygard® CR reduce al mínimo el volumen de retención y reduce las pérdidas de producción.
Features and Benefits
Presentación: Capa única
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Preparation Note
Método de esterilización
3 ciclos de 30 min en autoclave a 126 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Cumplirá los requisitos del ensayo de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥2,5 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
EMD Millipore Corporation certifica que este producto cumple la Directiva europea sobre equipos a presión, 97/23/CE, de 29 de mayo de 1997. Este producto se ha clasificado en el artículo 3 § 3 de la Directiva sobre recipientes a presión. Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con las sólidas prácticas de ingeniería para garantizar un uso seguro. De conformidad con el artículo 3 § 3 de la presente Directiva sobre recipientes a presión, este producto no lleva la marca CE.