Documentos clave
JV-1L-BK
Millipore
Anti-D (clon RUM-1), FFMU
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
UNSPSC Code:
41116102
NACRES:
NA.41
biological source
human
Quality Level
antibody form
unpurified
clone
RUM-1, monoclonal
form
liquid
packaging
pack of 1 L
concentration
0.5-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Sobrenadante de cultivo celular concentrado y normalizado que ha sido diafiltrado con disolución salina tamponada con fosfato.
Para la formulación de reactivos o dispositivos para determinación de grupos sanguíneos anti-D.
RUM-1 es el más ávido de los cuatro intermediarios FFMU de la IgM anti-D de EMD Millipore. La especificidad fina de este anticuerpo es ideal para la fabricación de un reactivo IgM sólo anti-D para determinación de muestras de pacientes. RUM-1 es el patrón anti-D internacional asignado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Contiene azida sódica al 0,1 % (p/v); vida útil: 24 meses a partir de la fecha de filtración.
Application
Intermediario de anticuerpo para uso ulterior en fabricación.
Producción de un producto o dispositivo para determinación del grupo sanguíneo in vitro.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Reactivo parcialmente procesado sólo para la fabricación posterior de productos no inyectables. No se ha determinado la ausencia de todos los antígenos víricos. No hay patrón de potencia estadounidense. No utilizar si está turbio. Contiene de azida sódica. al 0,1 %<nbsp/>(p/v)
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c