Documentos clave
JP-1L-BK
Millipore
Anti-Cw (clon MS-110), FFMU
About This Item
UNSPSC Code:
41116102
NACRES:
NA.41
General description
Sobrenadante de cultivo celular concentrado normalizado que ha sido diafiltrado con disolución salina tamponada con fosfato.
Para la formulación de reactivos o dispositivos Anti-Cw para la determinación de los grupos sanguíneos.
Contiene azida sódica al 0,1 % (p/v); vida útil: 24 meses a partir de la fecha de filtración.
Application
Intermediario de anticuerpo para uso ulterior en fabricación.
Producción de un producto o dispositivo para determinación del grupo sanguíneo in vitro.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Reactivo parcialmente procesado sólo para la fabricación posterior de productos no inyectables. No se ha determinado la ausencia de todos los antígenos víricos. No hay patrón de potencia estadounidense. No utilizar si está turbio. Contiene azida sódica al 0,1 %<nbsp/>(p/v)
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1