Documentos
IPAKQUAA1
Milli-Q
Cartucho purificador IPAK Quanta®
Designed for use with Milli-Q® IQ 7 and EQ 7 series water purification systems
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
Los cartuchos de ultrapurificación IPAK Quanta® son fungibles de purificación del agua de laboratorio diseñados para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® 7000/03/05/10/15 y Milli-Q EQ 7000/08/16. Estos sistemas proporcionan agua ultrapura de calidad superior para aplicaciones experimentales delicadas.
El cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® contiene innovadores medios de intercambio de iones IQnano que logran la eliminación de iones hasta niveles de trazas. El pequeño tamaño de las microesferas mejora significativamente las propiedades cinéticas al tiempo que reduce drásticamente el volumen de los medios — un 33% menos que los cartuchos de purificación Milli-Q® anteriores. Además, el carbón activado sintético de grado alto actúa sobre los contaminantes orgánicos en cantidades vestigiales.
Para los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000 y Milli-Q® EQ 7000/08/16, los cartuchos IPAK Meta® e IPAK Quanta® funcionan como en pareja para producir agua ultrapura de la mayor calidad.
Features and Benefits
  • Existe un informe completo del cartucho IPAK Quanta® en el que se proporcionan detalles sobre las tecnologías utilizadas, su rendimiento durante el ensayo por nuestro departamento de I+D e información relativa a nuestros requisitos de calidad y de fabricación.
  • La etiqueta e-Sure para conexión RFID permite una trazabilidad (gestión de datos) completa y un control automático del estado del fungible en la interfaz de la pantalla táctil del POD.
  • El 78 % de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación de sistema de gestión medioambiental ISO 14001.
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany