HG00BX15
Telurato de potasio
1% (solution)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
K2TeO3
Número de CAS:
Peso molecular:
253.79
UNSPSC Code:
41171614
Productos recomendados
packaging
pkg of 10 ea (HG00BX15.PK)
concentration
1% (solution)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI key
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c