GF170
Proteína DKK-1, recombinante humana
The Dickkopf related protein 1 (or Dkk1 protein) is the founding member of the Dickkopf family of proteins that includes Dkk1, 2, 3, 4 & a related protein, Soggy.
Sinónimos:
Dickkopf related protein 1, DKK1, DKK, SK
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
General description
La proteína 1 relacionada con Dickkopf (DKK1) es el miembro fundador de la familia de proteínas Dickkopf que consta de las DKK1, 2, 3 y 4, y una proteína relacionada, Soggy. Estudios posteriores han demostrado que la DKK-1 y la DKK-4 desempeñan un papel importante regulador en la vía de comunicación Wnt /β-catenina, al formar complejos inhibidores con las proteínas 5 y 6 relacionadas con los receptores de LDL (LRP5 y LRP6), que son componentes esenciales del sistema de comunicación Wnt/βcatenina. La LPR5 y la LPR6 son proteínas transmembranarias de un solo paso que parecen actuar como correceptores de los ligandos Wnt involucrados en la cascada de comunicación Wnt/βcatenina. Se ha sugerido que al inhibir la señalización Wnt/β-catenina, que es esencial para el posterior desarrollo de patrones en vertebrados, la DKK-1 permite el desarrollo anterior. Esta noción está apoyada por el descubrimiento de que los ratones con expresión deficiente de la DKK-1 carecen de formación de la cabeza y mueren durante la embriogénesis. La DKK-1 humana recombinante expresada en células 293 humanas es una glucoproteína de 35-40 kDa que contiene 235 restos de aminoácidos.
Origen del producto: Células HEK293
Specificity
Reactividad cruzada
Ninguna
Ninguna
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Análisis de bioactividad: Determinada por su capacidad para inhibir la proliferación de las células de carcinoma colorrectal HCT116. Se logró una inhibición del crecimiento de un 40 % con una concentración de DKK-1 de 200 ng/ml.
Physical form
El producto se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización.
Storage and Stability
Mantener a -20°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Rachel Eyre et al.
Nature communications, 10(1), 5016-5016 (2019-11-05)
Dissemination of tumour cells to the bone marrow is an early event in breast cancer, however cells may lie dormant for many years before bone metastases develop. Treatment for bone metastases is not curative, therefore new adjuvant therapies which prevent