Documentos clave
EZHAWG47BW
Millipore
Membrana de filtración EZ-Pak®
EZ-Pak®, filter 0.45 μm, filter diam. 47 mm, circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Sinónimos:
Filtro de mezcla de celulosa, Membrana de MCE, Membrana de filtración
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NA.74
material
circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Quality Level
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
filter diam.
47 mm
pore size
0.45 μm filter
application(s)
food and beverages
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Las membranas de filtración EZ-Pak® están constituidos por ésteres mezclados de celulosa (MCE) con un tamaño de poro de 0,45μm, con cuadrícula blanca y 47 mm de diámetro. Se envasa en un papel continuo y se utiliza junto con el dispensador EZ-Pak® Curve para un manejo cómodo y la reducción de los resultados falsos debido a la contaminación cruzada. La membrana de MCE se ha fabricado para ofrecer una excelente recuperación de microorganismos para las aplicaciones de bebidas y agua.
Después de la filtración de la muestra, la membrana EZ-Pak® se incuba junto con un medio de cultivo seleccionado que conducirá a la recuperación del microorganismo deseado.
Application
La membrana de filtración EZ-Pak® se utiliza para la filtración microbiana de grandes volúmenes de muestras problema como agua, vino, cerveza y refrescos de la industria alimentaria.
Features and Benefits
  • Listo para usar.
  • Estéril.
  • Base continua y embalado individualmente.
  • Mayores recuperaciones.
  • Manejo cómodo.
  • Contaminación cruzada mínima.
Legal Information
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3