Documentos clave
CR0101002
Milli-Q
Filtro de cartucho Polygard® CR
Versatile cartridge filters for the clarification and prefiltration of process fluids., 10 in. 1.0 μm Code 0 Silicone
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.21
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
H
25.4 cm (10.0 in.)
pore size
1 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Los filtros Polygard® CR están diseñados para aplicaciones de eliminación de partículas en líquidos y gases. La estructura de profundidad de densidad graduada de los medios filtrantes Polygard® CR proporciona la máxima capacidad de filtración, y la estructura toda de polipropileno ofrece bajos niveles de extraíbles y una amplia compatibilidad química. Los cartuchos son robustos, fuertes, resilientes y están diseñados para soportar múltiples ciclos de vapor in situ.
La membrana de ósmosis inversa elimina del 95 % al 99 % de los contaminantes, incluidos iones, partículas, bacterias y moléculas orgánicas (PM >200 kDa).
Application
Los cartuchos de filtración de gran eficiencia Polygard®-CR se utilizan mucho en la industria de bebidas para aplicaciones de filtración de líquidos y gases con el fin de proteger los filtros más herméticos.
Features and Benefits
  • Amplia gama de tamaños de micrajes para adaptarse a un amplio espectro de aplicaciones de separación de partículas.
  • Valor nominal de retención de partículas
  • Bajas concentraciones de extraíbles
  • Medios de gran capacidad
  • Diseñados para condiciones de proceso rigurosas y amplia compatibilidad química.
Legal Information
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany