Documentos clave
CP20M4S03
Millipore
Lifegard 2,0 µm nominal, Cartucho
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
Sinónimos:
Lifegard Cartridge Filter 4 in. 2.0 μm Code M
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Lifegard
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Lifegard
parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
technique(s)
prefiltration: suitable
L
4 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
4 in. (10 cm)
diam.
7.4 cm (2.9 in.)
filtration area
0.19 m2
impurities
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤88 mg/cartridge
matrix
Lifegard
pore size
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code M (2-118; O-rings)
General description
Configuración del dispositivo: Cartucho
Features and Benefits
Presentación: Capa única
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Specifications
Grado del filtro: AP20
Preparation Note
Método de esterilización
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 121 °C
Protocolo de desinfección
30 min con agua caliente a 80 °C.
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥5 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany