CDRC030HG
Cartucho de ósmosis inversa
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 30 L/hr, For use with Elix® and RiOs™ water purification systems
Sinónimos:
Cartucho para ósmosis inversa – 30 l/h.
About This Item
UNSPSC Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Elix®
for use with RiOs™
General description
La membrana de ósmosis inversa (RO) elimina del 95 % al 99 % de los contaminantes, incluidos iones, partículas, bacterias y moléculas orgánicas. Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Elix® y RiOs™.
Application
El agua de RO suministrada desde los sistemas RiOs™ y Elix® se utiliza en laboratorios, principalmente para aplicaciones como el enjuague general, el abastecimiento de agua para lavadoras y autoclaves, o como alimentación para sistemas de producción de agua purificada y agua ultrapura.
Features and Benefits
Fungibles originales para sustituir el cartucho de ósmosis inversa - CDRC030HG.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany