Documentos clave
ABE471
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-WAC, CT
from rabbit
Sinónimos:
WW domain-containing adapter protein with coiled-coil, WAC
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
ChIP
IP
WB
species reactivity:
human
technique(s):
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WAC(51322)
General description
La WAC (proteína adaptadora que contiene el dominio WW con hélice superenrollada) actúa como un conector entre la transcripción génica y la monoubiquitinación de la histona H2B en la ′Lys-120′ (H2BK120ub1). WAC interactúa con la maquinaria transcripcional de la ARN polimerasa II a través de su dominio WW y con RNF20-RNF40 a través de su región de hélice superenrollada. Se ha demostrado que regula la H2BK120ub1, la transcripción génica, la activación de la verificación de los puntos de control del ciclo celular en respuesta al daño al ADN, regula positivamente la autofagia inducida por la inanición de aminoácidos y regula negativamente la ruta de ubiquitina-proteasoma. En las motas nucleares se ha observado que se co-ubica con complejos de procesamiento de pre-ARNm. Este anticuerpo reconoce el C terminal de la proteína WAC.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la WAC humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de este anticuerpo de un lote representativo detectó la WAC, C terminal en 10 µg de lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la WAC, N-terminal en lisados de células 293T transfectadas de forma estable con SFB-RNF20 y en lisados de células HCT116 transfectadas con control negativo de siRNA (Zhang, F. y Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Inmunoprecipitación de cromatina: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el N-terminal de la WAC en lisados de células HCT116 transfectadas con control negativo de siRNA, pero demostró una pérdida de señal en lisados de células HCT166 transfectados con siRNF20 (Zhang, F. y Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la WAC en lisados de células 293T transfectadas con control negativo de siRNA, pero demostró una pérdida de señal en lisados de células 293T transfectadas con siWAC (Zhang, F. y Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4):384-397.).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anti-WAC, C-terminal, detecta los niveles de proteínas WAC y ha sido publicado y validado para utilizar en WB, IP y ChIP.
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado celular K562.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la WAC, C-terminal, en 10 µg de lisado de células K562.
Target description
~80 kDa observados. En algunos lisados puede observarse una banda no caracterizada en ~ 95 y ~120 kDa.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células K562
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Feng Zhang et al.
Molecular cell, 41(4), 384-397 (2011-02-19)
Histone H2B ubiquitination plays an important role in regulating chromatin organization during gene transcription. It has been shown that RNF20/40 regulates H2B ubiquitination. Here, using protein affinity purification, we have identified WAC as a functional partner of RNF20/40. Depletion of
Danni Meng et al.
Oncology letters, 21(6), 436-436 (2021-04-20)
p53 is one of the most important tumor suppressor genes, and its primary function is to act as a transcriptional activator to control cell cycle arrest, DNA repair and cellular metabolism by recognizing and binding to specific DNA sequences. Defects