Documentos clave
AB2991
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-p32
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
C1q globular domain-binding protein, GC1q-R protein, Glycoprotein gC1qBP, Hyaluronan-binding protein 1, Mitochondrial matrix protein p32, complement component 1, q subcomponent binding protein, splicing factor SF2-associated protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... C1QBP(708)
General description
La proteína p32 es un trímero en forma de rosquilla que se localiza principalmente en las mitocondrias. También se ha comunicado que está presente en la superficie celular y en el núcleo. El papel de la p32 en las células de mamíferos no está claro. Se ha informado que el homólogo de p32 de levadura regula la fosforilación oxidativa, y se ha propuesto un vínculo con la autofagia. También se ha observado la expresión elevada de p32 en el cáncer. Además, la p32 se localiza principalmente en regiones hipóxicas/privadas de nutrientes dentro de los tumores; además de las células tumorales, una subpoblación de macrófagos/células mieloides asociada al tumor estrechamente ligada a los linfáticos tumorales expresa elevados niveles de p32. La expresión de p32 en la superficie celular, donde puede puede ser atacada con anticuerpos y péptidos de unión a p32, agrega un segundo nivel de especificidad tumoral a la expresión de p32. El patrón de expresión único de p32 en células tumorales, tumores linfáticos y macrófagos/células mieloides asociados a tumores hace que la p32 sea una diana potencial para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la p32.
Immunogen
Cóctel de péptidos correspondientes al N-terminal de la P32 humana y de ratón.
Epítopo: desconocido
Application
Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote anterior detectó la p32 en células HeLa y A431.
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Este anticuerpo anti-p32 se ha validado para utilizarse en WB e IC para la detección de la p32.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células A431.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la p32 en 10 µg de lisado de células A431.
Target description
~32 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células A431
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Eric Savier et al.
Pharmaceutics, 13(10) (2021-10-24)
The interfering peptides that block protein-protein interactions have been receiving increasing attention as potential therapeutic tools. We measured the internalization and biological effect of four bi-functional tumor-penetrating and interfering peptides into primary hepatocytes isolated from three non-malignant and 11 hepatocellular
Srinivas R Viswanathan et al.
Nature genetics, 50(7), 937-943 (2018-06-30)
Functional redundancy shared by paralog genes may afford protection against genetic perturbations, but it can also result in genetic vulnerabilities due to mutual interdependency1-5. Here, we surveyed genome-scale short hairpin RNA and CRISPR screening data on hundreds of cancer cell
Eduard Hofsetz et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 19(8), 1330-1345 (2020-05-30)
The mammalian mitochondrial proteome consists of more than 1100 annotated proteins and their proteostasis is regulated by only a few ATP-dependent protease complexes. Technical advances in protein mass spectrometry allowed for detailed description of the mitoproteome from different species and