Documentos clave
AAWP037PM
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for liquid monitoring, w/ thick absorbent pads
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
agency
in accordance with ASTM® D2276,D4055
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
Millipore
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
37 mm
thickness
150 μm
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.8 μm pore size
82 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: AAWP
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y en investigación.
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un contenido más bajo de extraíbles del agua que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, de colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
  • Control del aire
  • Control de partículas
  • Eliminación de partículas
  • Bioensayos
  • Microplásticos
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3