95-0100-00
SMCxPRO Sistema de inmunoanálisis
About This Item
Productos recomendados
technique(s)
protein quantification: suitable
single molecule counting: suitable
suitability
suitable for immunoassay
detection method
fluorometric
General description
Tecnología de recuento de moléculas individuales (TM=[«SMC»]): Fondo reducido + señal aumentada
La tecnología TM=["SMC"] proporciona el máximo rendimiento de inmunoanálisis a la vez que sigue una secuencia de trabajo similar a la tecnología ELISA tradicional. Al combinar un paso de elución único con un sólido recuento digital, la tecnología TM=["SMC"] logra mejores relaciones señal-ruido en comparación con las tecnologías de inmunoanálisis tradicionales. La tecnología TM=["SMC"] proporciona así una mejor cuantificación a niveles de expresión bajos y altos en un sistema completo.
Secuencia de trabajo del análisis TM=["SMC"]
Durante los pasos de captura y detección, los anticuerpos específicos traducen cada biomarcador en una señal. Durante la etapa de elución modificada, los anticuerpos de detección marcados con colorante fluorescente se disocian del inmunocomplejo. El sistema TM=["SMCxPRO"] es el instrumento de segunda generación que admite análisis de tecnología TM=["SMC"]. El enfoque de tecnología TM=["SMCxPRO"] recoge la señal de los analitos fluorocromos que flotan libremente en suspensión utilizando un láser giratorio y una óptica de cámara CCD, y los fotodiodos de avalancha (APD) cuentan los fotones individuales.
El recuento digital mejora la sensibilidad y el rango dinámico
El instrumento TM=["SMCxPRO"] capta la suma de todos los eventos digitales contados por encima de un umbral de fondo. El algoritmo de eventos digitales del instrumento TM=["SMCxPRO"] calcula eventos digitales a través de un espectro de series temporales para una única curva de calibración, mejorando así la sensibilidad del ensayo
y extendiendo el rango de medición dinámico más allá de lo que puede conseguirse con las tecnologías tradicionales.
La tecnología TM=["SMC"] proporciona el máximo rendimiento de inmunoanálisis a la vez que sigue una secuencia de trabajo similar a la tecnología ELISA tradicional. Al combinar un paso de elución único con un sólido recuento digital, la tecnología TM=["SMC"] logra mejores relaciones señal-ruido en comparación con las tecnologías de inmunoanálisis tradicionales. La tecnología TM=["SMC"] proporciona así una mejor cuantificación a niveles de expresión bajos y altos en un sistema completo.
Secuencia de trabajo del análisis TM=["SMC"]
Durante los pasos de captura y detección, los anticuerpos específicos traducen cada biomarcador en una señal. Durante la etapa de elución modificada, los anticuerpos de detección marcados con colorante fluorescente se disocian del inmunocomplejo. El sistema TM=["SMCxPRO"] es el instrumento de segunda generación que admite análisis de tecnología TM=["SMC"]. El enfoque de tecnología TM=["SMCxPRO"] recoge la señal de los analitos fluorocromos que flotan libremente en suspensión utilizando un láser giratorio y una óptica de cámara CCD, y los fotodiodos de avalancha (APD) cuentan los fotones individuales.
El recuento digital mejora la sensibilidad y el rango dinámico
El instrumento TM=["SMCxPRO"] capta la suma de todos los eventos digitales contados por encima de un umbral de fondo. El algoritmo de eventos digitales del instrumento TM=["SMCxPRO"] calcula eventos digitales a través de un espectro de series temporales para una única curva de calibración, mejorando así la sensibilidad del ensayo
y extendiendo el rango de medición dinámico más allá de lo que puede conseguirse con las tecnologías tradicionales.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.