Key Documents
8.41378
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
for synthesis
Sinónimos:
α-Benzoin oxime, Cuprone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352126
EC Index Number:
207-127-2
form
powder
mp
153-154 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChI key
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_c