Documentos clave
81003N
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina calidad universal Probumin®
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Sinónimos:
Probumin® Seroalbúmina bovina calidad universal, Albúmina, BSA, Fracción V, Seroalbúmina bovina, Suero bovino
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41141801
eCl@ss:
32011401
NACRES:
NA.25
Nombre del producto
Seroalbúmina bovina calidad universal Probumin®, pkg of 10 g
biological source
bovine serum
Quality Level
assay
≥98% (purity)
form
lyophilized powder
shelf life
48 mo.
mol wt
apparent mol wt 66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
pkg of 10 g
manufacturer/tradename
Probumin®
origin
USA origin
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
loss
≤5%
pH range
5.0-5.4
anion traces
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
cation traces
Na: 0.0-5.0 mg/g
foreign activity
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
General description
Este polvo de BSA se fabrica mediante un proceso de fraccionamiento térmico patentado, utilizando ácido caprílico como estabilizador de la albúmina. Un grado de polvo de BSA muy uniforme y ampliamente utilizado para una amplia variedad de aplicaciones de inmunoanálisis, cultivo celular y fermentación microbiana. Este BSA tiene bajo contenido en sodio y cloruro, y es muy monomérico. La especificación de pureza es >=98 %; la pureza típica es del 100 %.
Legal Information
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Los grados del BSA Probumin® se distinguen por diferencias en la producción. La utilización de términos como ‘Calidad para diagnóstico’ o ‘Calidad para vacuna’ en los nombres de los productos sólo indica que los clientes utilizan dichos productos normalmente en esas aplicaciones. Nosotros no hemos calificado cada producto en cada aplicación concebible. Los usuarios deberán calificar los grados BSA de Probumin® utilizando los reactivos, las condiciones y las restricciones específicos de su análisis.
Sólo para uso posterior en fabricación. No indicado para uso en humanos ni en animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3