17-680
ChiPAb+ Monometil-histona H3 (Lys9): Conjunto de anticuerpo y cebador validado para CHIP
clone CMA306, from mouse, purified by using protein G
Sinónimos:
H3K9me1, Histone H3 (mono methyl K9)
About This Item
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
CMA306, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
vertebrates, human
manufacturer/tradename
ChIPAb+
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Todos los anticuerpos ChiPAb+ se validan individualmente para la precipitación de cromatina, en cada lote y en todo momento. Cada conjunto de anticuerpos ChiPAb+ incluye cebadores de control (probados en cada lote mediante qPCR) para validar biológicamente los resultados de IP en un contexto específico de locus. Se proporcionan el protocolo de qPCR y las secuencias de los cebadores, lo que permite a los investigadores validar los protocolos de ChIP al utilizar nuestro anticuerpo en su contexto de cromatina. Cada conjunto incluye también un anticuerpo de control negativo para garantizar la especificidad de la reacción de ChIP.
El conjunto ChiPAb+ monometil-histona H3 (Lys9) incluye el anticuerpo anti-monometil-histona H3 (Lys9), un anticuerpo de control negativo (IgG de ratón purificada) y cebadores para qPCR en la región codificadora de la GAPDH, amplificando un producto de PCR de 213 pares de bases. Los anticuerpos anti-monometil-histona H3 (Lys9) y controles negativos se suministran en un tamaño de reacción escalable «por ChIP» y pueden utilizarse para validar funcionalmente la precipitación de la cromatina asociada a la monometil-histona H3 (Lys9).
El conjunto ChiPAb+ monometil-histona H3 (Lys9) incluye el anticuerpo anti-monometil-histona H3 (Lys9), un anticuerpo de control negativo (IgG de ratón purificada) y cebadores para qPCR en la región codificadora de la GAPDH, amplificando un producto de PCR de 213 pares de bases. Los anticuerpos anti-monometil-histona H3 (Lys9) y controles negativos se suministran en un tamaño de reacción escalable «por ChIP» y pueden utilizarse para validar funcionalmente la precipitación de la cromatina asociada a la monometil-histona H3 (Lys9).
Specificity
La secuencia del inmunógeno es idéntica en una amplia gama de especies animales y vegetales.
Reconoce la histona H3, Pm 17 kDa, monometilada en la Lys9.
Immunogen
El anticuerpo anti-monometil-histona H3 (Lys9) purificado se elabora contra un péptido sintético (monometilado en la Lys9) que corresponde a los aminoácidos 1-18 de la histona H3.
Epítopo: aa 1-18
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
Este conjunto de cebador y anticuerpo validado ChIPAb+ consta del anticuerpo, el anticuerpo de control negativo IgG emparejado y un conjunto de cebadores control para PCR que detectan un locus positivo conocido.
Inmunoprecipitación de la cromatina:
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada partir de células HeLa (1 X 106 equivalentes por IP) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 2 µl de IgG de ratón sano o anticuerpo anti-monometilhistona H3 (Lys9) y el kit Magna ChIP G (Nº de ref. 17-611). La inmunoprecipitación exitosa de fragmentos de ADN asociados a monometil-histona H3 (Lys9) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores de la región de codificación de la GAPDH frente a cebadores de control dirigidos contra la región promotora de la GAPDH (consulte las figuras). Los datos se presentan como porcentaje de entrada de cada muestra de IP en relación con la cromatina de entrada para cada amplicon y muestra ChIP, tal como se indica.
Consulte los detalles experimentales en el protocolo de EZ-Magna G ChIP (Nº de ref. 17-408) o EZ-ChIP (Nº de ref. 17-371).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
Datos representativos del lote anterior. El extracto ácido de las HeLa (carril 1) se resolvió por electroforesis, se transfirió a la membrana de PVDF y se probó con anti-monometil histona H3 (Lys9) (0,5 μg/ml).
Las proteínas se visualizaron utilizando un anticuerpo secundario de cabra antirratón conjugado con HRP (Nº de ref. AP124P) y un sistema de detección de quimioluminiscencia (consulte las figuras).
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada partir de células HeLa (1 X 106 equivalentes por IP) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 2 µl de IgG de ratón sano o anticuerpo anti-monometilhistona H3 (Lys9) y el kit Magna ChIP G (Nº de ref. 17-611). La inmunoprecipitación exitosa de fragmentos de ADN asociados a monometil-histona H3 (Lys9) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores de la región de codificación de la GAPDH frente a cebadores de control dirigidos contra la región promotora de la GAPDH (consulte las figuras). Los datos se presentan como porcentaje de entrada de cada muestra de IP en relación con la cromatina de entrada para cada amplicon y muestra ChIP, tal como se indica.
Consulte los detalles experimentales en el protocolo de EZ-Magna G ChIP (Nº de ref. 17-408) o EZ-ChIP (Nº de ref. 17-371).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
Datos representativos del lote anterior. El extracto ácido de las HeLa (carril 1) se resolvió por electroforesis, se transfirió a la membrana de PVDF y se probó con anti-monometil histona H3 (Lys9) (0,5 μg/ml).
Las proteínas se visualizaron utilizando un anticuerpo secundario de cabra antirratón conjugado con HRP (Nº de ref. AP124P) y un sistema de detección de quimioluminiscencia (consulte las figuras).
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Biología de la cromatina
Packaging
25 análisis por kit, ~2 μg por inmunoprecipitación de cromatina
Quality
Inmunoprecipitación de la cromatina:
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada partir de células HeLa (1 X 106 equivalentes por IP) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 2 µl de IgG de ratón sano o anticuerpo anti-monometil-Histona H3 (Lys9) y el kit Magna ChIP G (Nº de ref. 17-611). La inmunoprecipitación exitosa de fragmentos de ADN asociados a monometil-histona H3 (Lys9) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores ChIP de la región de codificación de la GAPDH (consulte las figuras).
Consulte los detalles experimentales en el protocolo EZ-Magna ChIP (Nº ref. 17-409) o EZ-CHIP (Nº ref. 17-371).
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada partir de células HeLa (1 X 106 equivalentes por IP) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 2 µl de IgG de ratón sano o anticuerpo anti-monometil-Histona H3 (Lys9) y el kit Magna ChIP G (Nº de ref. 17-611). La inmunoprecipitación exitosa de fragmentos de ADN asociados a monometil-histona H3 (Lys9) se verificó mediante qPCR utilizando cebadores ChIP de la región de codificación de la GAPDH (consulte las figuras).
Consulte los detalles experimentales en el protocolo EZ-Magna ChIP (Nº ref. 17-409) o EZ-CHIP (Nº ref. 17-371).
Target description
Monometil-histona H3 en ~17 kDa
Physical form
Anti-monometil-histona H3 (Lys9) (IgG2aқ monoclonal de ratón, clon CMA306). Un vial que contiene 50 μg de anticuerpo purificado en proteína G en 50 μl de PBS que contiene azida sódica al 0,05 %. Conservar a -20°C.
IgG de ratón sano. Dos viales que contienen 25 μg de IgG de ratón purificada en 25 μl de tampón de conservación que contiene azida sódica al 0,1 %. Conservar a -20°C.
Cebadores para ChIP Región de codificación de la GAPDH. Un vial que contiene 75 μl de 5 μM de cada cebador específico para una región de la región de codificación de la GAPDH humana. Conservar a -20°C.
DIR: GGC TCC CAC CTT TCT CAT CC
INV: GGC CAT CCA CAG TCT TCT GG
IgG de ratón sano. Dos viales que contienen 25 μg de IgG de ratón purificada en 25 μl de tampón de conservación que contiene azida sódica al 0,1 %. Conservar a -20°C.
Cebadores para ChIP Región de codificación de la GAPDH. Un vial que contiene 75 μl de 5 μM de cada cebador específico para una región de la región de codificación de la GAPDH humana. Conservar a -20°C.
DIR: GGC TCC CAC CTT TCT CAT CC
INV: GGC CAT CCA CAG TCT TCT GG
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción. Distribuya en alícuotas al descongelar, evite ciclos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Incluido control negativo de anticuerpos IgG de ratón y control de cebadores específicos para región codificadora de la GAPDH humana.
Incluido control negativo de anticuerpos IgG de ratón y control de cebadores específicos para región codificadora de la GAPDH humana.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
Cell metabolism, 18(6), 896-907 (2013-12-10)
Increased activation of the serine-glycine biosynthetic pathway is an integral part of cancer metabolism that drives macromolecule synthesis needed for cell proliferation. Whether this pathway is under epigenetic control is unknown. Here we show that the histone H3 lysine 9
Epigenetics, 6(7), 899-907 (2011-05-21)
Myostatin (MSTN) is suggested to mediate the effect of maternal nutrition on offspring phenotype, yet the mechanisms underlying such adaptive gene regulation is elusive. In this study, we determined the effects of maternal dietary protein on transcriptional regulation of MSTN
Cell metabolism, 19(4), 593-604 (2014-04-08)
Prdm16 is a transcription factor that regulates the thermogenic gene program in brown and beige adipocytes. However, whether Prdm16 is required for the development or physiological function of brown adipose tissue (BAT) in vivo has been unclear. By analyzing mice
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 49(6), 740-752 (2018-06-19)
Methyltransferase G9a is essential for a key gene silencing mark, histone H3 dimethylation at lysine-9 (H3K9me2). Hepatic G9a expression is down-regulated by xenobiotics and diabetes. However, little is known about the role of G9a in liver. Thus, we generated mice