Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
1714-10050
Millipore
Unidad de gran pureza NovaSeptum®
High Purity Application; 5x50mL
Sinónimos:
Muestreo general, aplicación de gran pureza, 5 x 50 ml
About This Item
UNSPSC Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
material
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Quality Level
needle size
1.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 5 × 50 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
General description
El muestreo múltiple de su producto es fundamental durante todo el proceso de fabricación. Un resultado impreciso o falso positivo puede inducir una cuarentena, además de requerir una repetición del análisis.
Con la unidad de gran pureza NovaSeptum®, la contaminación ya no es una amenaza. Ideal para procesos asépticos y estériles, su diseño cerrado garantiza que la muestra esté aislada desde el punto de muestreo hasta el análisis. NovaSeptum® también permite el ahorro de materiales preciosos con su diseño compacto, sin espacios muertos.
La amplia gama de conectores convencionales y personalizados garantiza la capacidad de recoger muestras donde sea necesario. Las unidades de muestreo de gran pureza son ideales para ensayos de esterilidad, análisis de pirógenos, análisis de endotoxinas, análisis químicos, análisis de pH, aplicaciones de fermentación y aplicaciones que requieren una afinidad muy baja por proteínas, carbohidratos complejos o moléculas pequeñas. Está disponible como bolsa plana para guardarla y colgarla fácilmente.
Application
Ensayos de esterilidad, análisis de pirógenos, análisis de endotoxinas, análisis químicos, análisis de pH, y aplicaciones de fermentación
Preparation Note
Método de esterilización
Radiación beta (haz electrónico) mínimo 25 kGy de acuerdo con la ISO 11137 TIR nº 27
Other Notes
Consulte la declaración de origen animal
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany