1.12635
Parteck® Delta M (Manitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 421
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
D-Manitol
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,E 421
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
410 °C
potency
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de la cadena de suministro completa y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1