Documentos clave
1.05583
Supelco
Láminas de aluminio para TLC, Gel de sílice 60 F₂₅₄ con zona de concentración 20 x 2,5 cm
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinónimos:
Zona de concentración láminas de aluminio para TLC
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 hojas de aluminio 20 x 20 cm
Application
  • Métodos espectrofluorimétricos y cromatográficos en capa fina que indican estabilidad para la determinación de cabergolina: demostrando aplicaciones avanzadas en el análisis farmacéutico, las láminas de aluminio para TLC de gel de sílice 60 F₂₅₄ se emplean para la determinación precisa de la cabergolina, mejorando los procesos de control de calidad dentro de la industria farmacéutica (Rizk, Mahmoud, Azab, 2022).
  • Optimización sistémica y validación de métodos cromatográficos para el clorhidrato de paracetamol y de fenilefrina: se destaca el papel de las láminas de aluminio para TLC de gel de sílice 60 F₂₅₄ en el desarrollo de métodos cromatográficos ecológicos, demostrándose esenciales para el análisis simultáneo de fármacos y la seguridad ambiental (Farid, Mostafa, Fayez, Essam, 2022).
  • Método cromatográfico en capa fina de alto rendimiento para la estimación de fitoquímicos en hojas de Moringa Oleifera: aprovechando la precisión de las láminas de aluminio para TLC de gel de sílice 60 F₂₅₄, en este estudio se establece un nuevo método para la estimación fitoquímica, crítico para la investigación de productos naturales y el desarrollo nutracéutico (Thomas, Kanakdhar, Shirsat, Deshkar, Kothapalli, 2020).
  • Producción simultánea y cuantificación relativa de vasicinona de Adhatoda vasica Nees: utilizando láminas de aluminio para TLC de gel de sílice 60 F₂₅₄, este trabajo mejora la extracción y el análisis de compuestos vegetales, propiciando la investigación botánica y farmacológica innovadora (Panigrahi, Gantait, Patel, 2017).
  • Método de TLC-densitometría validado para el análisis de insecticidas piretroides: se demuestra la eficacia de las láminas de aluminio para TLC de gel de sílice 60 F₂₅₄ en la vigilancia medioambiental y el control de calidad de los productos agrícolas, garantizando la seguridad y el cumplimiento de las normas reglamentarias (Musharraf, Shoaib, Kumar, Najam-UL-Haq, 2012).
Linkage
Sustituye a: 5583-7; 5583
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,7 - 11,7 µm
Grosor de capa: 160 - 220 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ Zona de concentración de grosor de placa 40 µm
: 90 - 140 µm
Fluctuación en el grosor de la zona de concentración: ≤ 30 µm
Pruebas cromatográficas:
prueba de color
Valores del hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
11 - 25
- Ceres negro G, prueba del color, lipófilo: 34 - 48
- Ceres violeta brn, prueba del color, lipófilo 52 - 67
número de separación (prueba del color, lipófilo): ≥ 10,5
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluyente: tolueno (humedad rel. del 45 %)