Documentos clave
06-1352-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil histona H4 (Lys12)
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinónimos:
Histone H4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys12)
Gene Information
General description
Las histonas son proteínas muy conservadas que sirven de armazón estructural para la organización del ADN nuclear en cromatina. Las histonas tienen una cola amino terminal, un dominio globular y una cola carboxi-terminal. Las cuatro histonas centrales, H2A, H2B, H3 y H4 se ensamblan en un octámero (2 moléculas de cada una). Posteriormente, 146 pares de bases de ADN se enrollan de manera independiente de la secuencia alrededor del octámero, formando la subunidad básica de la cromatina, el nucleosoma. La histona H4 es una de las cinco principales histonas implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H4 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al N-terminal de la histona H4 humana acetilada en la Lys12.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la acetilhistona H4 (Lys12) en células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos (especificidad): 0,1 µg/ml de un lote representativo detectó la acetil histona H4 (Lys12) en una matriz de especificidad de anticuerpos anti-histona H3 Absurance (Nº de ref.16-667) y en una matriz Absurance de especificidad de anticuerpos contra las histonas H2A, H2B y H4 (Nº de ref.16-665).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Este anticuerpo anti-acetilhistona H4 (Lys12) está validado para utilizar en transferencia Western, ICC e inmunotransferencia por puntos para la detección de la acetilhistona H4 (Lys12).
Subcategoría investigación
Histonas
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto ácido de células HeLa tratadas con butirato de sodio.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la acetilhistona H4 (Lys12) en 10 µg de extracto ácido de células HeLa tratadas con butirato de sodio.
Target description
~13 kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c