Documentos clave
05-1113
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-harmartina (TSC1)
ascites fluid, from mouse
Sinónimos:
Tuberous sclerosis 1 protein, tuberous sclerosis 1, tumor suppressor
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TSC1(7248)
General description
La harmartina es el producto del gen de la esclerosis tuberosa-1 (TSC1). Se cree que tiene una función de supresión tumoral y también aumenta la expresión del producto de la TSC2 tuberina inhibiendo su ubiquitinación.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la harmartina
Immunogen
Proteína recombinante de la harmartina humana
Application
Análisis inmunohistoquímico: Una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó la harmartina en los melanocitos de la piel humana.
Categoría de investigación
Transmisión de señales
Este anticuerpo anti-harmartina (TSC1) está validado para utilizar en WB, IH(P) para la detección de la harmartina (TSC1).
Subcategoría de investigación
Señalización PI3K, Akt y mTOR
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células NIH/3T3.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la harmartina en 10 µg de lisado de células NIH/3T3.
Target description
Aprox. 160 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-426
Physical form
Líquido ascítico no purificado
Líquido ascítico. Líquido No contiene conservantes.
Storage and Stability
Mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Lisado de células NIH/3T3
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c