Merck
900417P
Avanti
12-PAHSA (C13 labeled)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
12-(palmitoyloxy(U-C13))octadecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C1813C16H66O4
Número de CAS:
Peso molecular:
554.77
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.12
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900417P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)