900406P
Avanti
pacFA GalCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 900406P, powder
Sinónimos:
D-galactosyl-β-1,1′ N-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (900406P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (900406P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 900406P
lipid type
click reagents
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(N[C@](CO[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2)([H])[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)