890812P
Avanti
VSA 1
Sinónimos:
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 1
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (890812P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890812P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
application(s)
vaccine development
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCNC(=O)C1OC(OC2CCC3(C)C(CCC4(C)C3CC=C3C5CC(C)(C)CCC5(CCC43C)C(=O)OC3OC(C)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(OC4OCC(O)C(O)C4O)C(OC4OC(CO)C(O)C(OC5OCC(O)C(O)C5O)C4O)C3O)C2(C)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OC2OC(C)C(O)C(O)C2O)C1O
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)