880241P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-N-triphenylphosphonium
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(polyethylene glycol)-2000]-N-[4-(triphenylphosphonium)butanamide]
About This Item
Productos recomendados
assay
(TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1x1 mg (880241P-1MG)
pkg of 1x5 mg (880241P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)