880173P
Avanti
DMG-pSar25 Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-succinyl-N-polysarcosine-25-N-Maleimide
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1X10 mg (880173P-10MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CNC(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)