878101P
Avanti
C17 Lyso PAF
Avanti Research™ - A Croda Brand 878101P, powder
Sinónimos:
1-O-heptadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (878101P-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 878101P
lipid type
bioactive lipids
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H54NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-30-23-25(27)24-32-33(28,29)31-22-20-26(2,3)4/h25,27H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1
InChI key
HQRBTQCLRRUGMR-RUZDIDTESA-N
General description
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)