Merck
870627P
Avanti
Photoswitchable Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
(2S,3R,E)-2-amino-7-(4-((E)-(4-propylphenyl)diazenyl)phenyl)hept-4-ene-1,3-diol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
367.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCC)C=C2)C=C1
Categorías relacionadas
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870627P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)