870450O
Avanti
2-AG
Avanti Research™ - A Croda Brand 870450O
Sinónimos:
2-arachidonoyl glycerol
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 5 mg (with screw cap/argon/foil bag (870450O-5mg))
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 870450O
lipid type
bioactive lipids
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[H]C(CO)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO
InChI
1S/C23H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(26)27-22(20-24)21-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-25H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
RCRCTBLIHCHWDZ-DOFZRALJSA-N
Categorías relacionadas
General description
Packaging
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)