870131P
Avanti
16:0 Azidoethyl SM (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
N-palmitoyl sphingomylin (N’-azidoethyl)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H80N5O6P
Número de CAS:
Peso molecular:
758.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
click reagents
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
pkg of 1 x 1mg (870131P-1mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)