860828P
Avanti
18:1(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860828P, powder
Sinónimos:
N-(2′-(S)-hydroxyoleoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860828P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860828P
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)