860824P
Avanti
24:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860824P, powder
Sinónimos:
N-(2′-(S)-hydroxylignoceroyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860824P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860824P
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H83NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-41(46)42(47)43-39(38-44)40(45)36-34-32-30-28-26-24-16-14-12-10-8-6-4-2/h34,36,39-41,44-46H,3-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,43,47)/b36-34+/t39-,40+,41-/m0/s1
InChI key
WAYLDHLWVYQNSQ-QJYCDPGTSA-N
General description
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)