860811P
Avanti
12:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860811P, powder
Sinónimos:
N-(2′-(R)-hydroxylauroyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860811P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860811P
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C30H59NO4/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-19-20-22-24-28(33)27(26-32)31-30(35)29(34)25-23-21-18-12-10-8-6-4-2/h22,24,27-29,32-34H,3-21,23,25-26H2,1-2H3,(H,31,35)/b24-22+/t27-,28+,29+/m0/s1
InChI key
CPDJNFOAARXMMT-XOVVVQEXSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)