860766P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860766P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)