860652P
Avanti
C8 Ceramide-1-Phosphate (d17:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860652P, powder
Sinónimos:
N-octanoyl-ceramide-1-phosphate (C17 base) (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860652P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860652P
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI key
QZINIJMZYDYICQ-ITEYRTANSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)