860616P
Avanti
Sphingosyl PI (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860616P, powder
Sinónimos:
D-erythro-sphingosyl phosphoinositol
About This Item
Productos recomendados
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860616P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860616P
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O
InChI
1S/C24H48NO10P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(26)17(25)16-34-36(32,33)35-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31/h14-15,17-24,26-31H,2-13,16,25H2,1H3,(H,32,33)/b15-14+/t17-,18+,19?,20+,21?,22?,23?,24+/m0/s1
InChI key
NFRGTPKVKNBLRN-VBGCAUIASA-N
Categorías relacionadas
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)