860453P
Avanti
16:0-d31-18:1 PA
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinónimos:
110920
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (860453P-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860453P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1/i2D3,4D2,6D2,8D2,10D2,12D2,14D2,16D2,19D2,21D2,23D2,25D2,27D2,29D2,31D2;
InChI key
PPYXMAJBOKWTQX-VYSSPCEXSA-M
General description
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)