860392P
Avanti
16:0-16:0-d31 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 860392P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-palmitoyl-d31-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (860392P-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860392P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(CCCCCCCCCCC
General description
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)