860389P
Avanti
26:0-d4 Lyso PC
1-hexacosanoyl-d4-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1-hexacosanoyl(12,12,13,13-D4)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860389P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860389P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860389P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)