860383P
Avanti
18:0 PG-d70
Avanti Research™ - A Croda Brand 860383P, powder
Sinónimos:
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (860383P-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 860383P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H]
Categorías relacionadas
General description
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)