860378P
Avanti
18:1 propargyl PC
powder
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
About This Item
Productos recomendados
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
phospholipids
click reagents
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(CC#C)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(48)52-42-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(4,5)39-8-3)55-46(49)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-7-2/h3,21-24,44H,6-7,9-20,25-43H2,1-2,4-5H3/b23-21-,24-22-/t44-/m1/s1
InChI key
XTKGFKMAULCBEG-MDNLDIHZSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-5MG)
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)